Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-chlorobutyryle

Fournisseur: Merck


8.02509.1000EA 0 EUR InStock
8.02509.1000
Chlorure de 4-chlorobutyryle
Chlorure de 4-chlorobutyryle


Formule: C₄H₆Cl₂O
MW: 141 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000754
Numéro CAS: 4635-59-0
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité