Ethylvinylcetone ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
L06829.14EA 288 EUR InStock
L06829.14 L06829.06
Ethylvinylcetone ≥97% stabilisé
Ethylvinylcetone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C
Densité: 0,844
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Numéro MDL: MFCD00009316
Numéro CAS: 1629-58-9
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité