(±)-Acide 2-aminobutyrique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
172091000 172090250
ACRO172091000EA 125 EUR InStock
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-Acide 2-aminobutyrique 99%
(±)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
Point de fusion: 291…293 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008093
Numéro CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité