(±)-Acide 2-aminobutyrique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06035.14 L06035.22
L06035.14EA 47.7 EUR InStock
L06035.14 L06035.22
(±)-Acide 2-aminobutyrique 99%
(±)-Acide 2-aminobutyrique
Purity: 99% CAS No.: 2835-81-6 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: ca 291° dec. Beilstein Reference: 635889 Merck Reference: 14,428 MDL No.: MFCD00008093
Formule: C₄H₉NO₂
Point de fusion: ∼ 291 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008093
Numéro CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Merck Index: 14,428
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité