(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Abu-OHL(+)-Acide 2-aminobutyrique
L13984.03EA 54.1 EUR InStock
L13984.03 L13984.14 L13984.06
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique ≥98%
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064415
Numéro CAS: 1492-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité