Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5,6,7-Tétrafluoroindole

Synonyms: 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-indole

007364-1G 007364-5G
FLUO007364-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007364-1G FLUO007364-5G
4,5,6,7-Tétrafluoroindole
4,5,6,7-Tétrafluoroindole


Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236717
Numéro CAS: 16264-67-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité