DL-Thréonine 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
138940250 138941000 138945000
ACRO138940250EA 43.6 EUR InStock
ACRO138940250 ACRO138941000 ACRO138945000
DL-Thréonine 99.5%
DL-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 244 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063722
Numéro CAS: 80-68-2
EINECS: 201-300-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.0 to 101.0 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids (TLC) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité