DL-Thréonine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10606.14 A10606.22 A10606.36
A10606.14EA 46.8 EUR InStock
A10606.14 A10606.22 A10606.36
DL-Thréonine ≥99%
DL-Thréonine
Purity: 99% CAS No.: 80-68-2 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: ca 244° dec. Beilstein Reference: 1721647 Merck Reference: 14,9380 MDL No.: MFCD00063722
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 244 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063722
Numéro CAS: 80-68-2
EINECS: 201-300-6
Merck Index: 14,9380
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité