D-Thréonine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
346970050 346970250 346971000
ACRO346970050EA 42.6 EUR InStock
ACRO346970050 ACRO346970250 ACRO346971000
D-Thréonine 98%
D-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 274 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064269
Numéro CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (c=6, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids (TLC) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité