D-Thréonine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
B21177.06 B21177.14 B21177.22
B21177.06EA 45.1 EUR InStock
B21177.06 B21177.14 B21177.22
D-Thréonine ≥99%
D-Thréonine
Purity: 99% CAS No.: 632-20-2 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 1721643
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 274 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064269
Numéro CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité