L-Thréonine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
22407-1 22407-2
BMOL22407-1EA 0 EUR InStock
BMOL22407-1 BMOL22407-2
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité