3,5-Diméthoxyphénol
Fournisseur: Molekula
MOLE10632563-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10632563-25G
3,5-Diméthoxyphénol
3,5-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité