1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138270250 138271000 138275000 138270025
ACRO138270250EA 28.3 EUR InStock
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000 ACRO138270025
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine 98%
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006693
Numéro CAS: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité