6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15245.09 A15245.18
A15245.09EA 164 EUR InStock
A15245.09 A15245.18
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine ≥98%
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
Purity: 98% CAS No.: 91-61-2 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 262-263°/712mm MDL No.: MFCD00023887
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 262…263 °C (712 mmHg)
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023887
Numéro CAS: 91-61-2
EINECS: 202-083-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité