Chlorure d'isobutyryle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 161 EUR InStock
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Chlorure d'isobutyryle 98%
Chlorure d'isobutyryle
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.017 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000717
Numéro CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
ONU: 2395
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité