Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Méthyle isobutyrate

EHERC14396000EA 67 EUR InStock
EHERC14396000
Isobutyrate de méthyle
Isobutyrate de méthyle


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008914
Numéro CAS: 547-63-7
ONU: 1237
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité