Isobutyrate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
164601000 164605000
ACRO164601000EA 46.8 EUR InStock
ACRO164601000 ACRO164605000
Isobutyrate de méthyle 99%
Isobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point de fusion: 85…84 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008914
Numéro CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité