2-(Diméthylamino)benzaldéhyde
CFF216.1 CFF216.2.5 017275-1G 017275-2.5G
CHMPCFF216.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF216.1 CHMPCFF216.2.5 FLUO017275-1G FLUO017275-2.5G
2-(Diméthylamino)benzaldéhyde
2-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407377
Numéro CAS: 579-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité