Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
005647-5G 005647-10G
FLUO005647-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005647-5G FLUO005647-10G
Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique
Acide 6-chloro-2-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631369
Numéro CAS: 32890-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité