2-Amino-4-tert-butylphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22964.06 B22964.14
B22964.06EA 34.9 EUR InStock
B22964.06 B22964.14
2-Amino-4-tert-butylphénol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1199-46-8 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.23 Melting Point: 162-164° MDL No.: MFCD00007698
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007698
Numéro CAS: 1199-46-8
EINECS: 214-844-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité