2-Amino-4-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0957-25G A0957-250G
TCIAA0957-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA0957-25G TCIAA0957-250G
2-Amino-4-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007698
Numéro CAS: 1199-46-8
EINECS: 214-844-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac6c40c5d5bd7963cebd81c5f806924444253dd&vid=4ac6c40c5d5bd7963cebd81c5f806924444253dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité