1,2,3-Triméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14572.14EA 31.9 EUR InStock
A14572.14 A14572.36 A14572.22
1,2,3-Triméthoxybenzène ≥98%
1,2,3-Triméthoxybenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 634-36-6
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 241°
Beilstein Reference: 1910422
MDL No.: MFCD00008358
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1,112
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Numéro MDL: MFCD00008358
Numéro CAS: 634-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité