Diéthylmalonate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23810.36EA 638 EUR InStock
B23810.36 B23810.14 B23810.22
Diéthylmalonate de diéthyle ≥98%
Diéthylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Densité: 0,990
Point d'éclair: 94 °C (202 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009132
Numéro CAS: 77-25-8
Merck Index: 14,3789
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité