Éthylmalonate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
114361000 114365000
ACRO114361000EA 29.7 EUR InStock
ACRO114361000 ACRO114365000
Éthylmalonate de diéthyle 99%
Éthylmalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₆O₄
Point d'ébullition: 75…77 °C (5 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009167
Numéro CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité