Alcool 2-bromo-α-méthylbenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 182 EUR InStock
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
Alcool 2-bromo-α-méthylbenzylique 99%
Alcool 2-bromo-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065001
Numéro CAS: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité