6-Fluorosalicylaldéhyde
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
013018-1G 013018-250MG 013018-5G
FLUO013018-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013018-1G FLUO013018-250MG FLUO013018-5G
6-Fluorosalicylaldéhyde
6-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090996
Numéro CAS: 38226-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité