6-Fluorosalicylaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldéhyde
L19900.03EA 268 EUR InStock
L19900.03 L19900.MD
6-Fluorosalicylaldéhyde ≥97%
6-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090996
Numéro CAS: 38226-10-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité