Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldéhyde

B25724.03EA 126 EUR InStock
B25724.03
5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldéhyde


Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité