2-(NÉthylanilino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0062-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0062-25G TCIAE0062-500G
2-(NÉthylanilino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(NÉthylanilino)éthanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020575
Numéro CAS: 92-50-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/67/28967667.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité