7-Benzyloxyindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-(Benzyloxy)-1H-indole
H25776.14 H25776.06 H25776.03
H25776.14EA 173 EUR InStock
H25776.14 H25776.06 H25776.03
7-Benzyloxyindole ≥98%
7-Benzyloxyindole
Purity: 98% CAS No.: 20289-27-4 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00037974
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037974
Numéro CAS: 20289-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité