7-Benzyloxyindole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 7-Benzyloxy-1H-indole
MOLE14077435-1GEA 0 EUR InStock
MOLE14077435-1G
7-Benzyloxyindole
7-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037974
Numéro CAS: 20289-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité