Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
356760050 356760250
ACRO356760050EA 74.1 EUR InStock
ACRO356760050 ACRO356760250
Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium 98+%
Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃F₆N₂P
MW: 340,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427617
Numéro CAS: 304680-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
NMR (1H-NMR) ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité