Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et d'octyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [BMIM] [OctSO4]
H27720.06 H27720.18
H27720.06EA 41 EUR InStock
H27720.06 H27720.18
Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et d'octyle ≥99%
Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et d'octyle
Purity: 99% CAS No.: 445473-58-5 Molecular Formula: C16H32N2O4S Formula Weight: 348.50 MDL No.: MFCD03788914
Formule: C₁₆H₃₂N₂O₄S
MW: 348,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788914
Numéro CAS: 445473-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité