1,2,4-Triméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10483.09 A10483.18
A10483.09EA 47.1 EUR InStock
A10483.09 A10483.18
1,2,4-Triméthoxybenzène ≥98%
1,2,4-Triméthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 135-77-3
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 247°
Beilstein Reference: 2047579
Merck Reference: 14,1073
MDL No.: MFCD00008360
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1.128
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008360
Numéro CAS: 135-77-3
EINECS: 205-219-7
Merck Index: 14,1073
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité