Acide 2,2'-oxydiacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
162261000 162265000 162260025
ACRO162261000EA 62.9 EUR InStock
ACRO162261000 ACRO162265000 ACRO162260025
Acide 2,2'-oxydiacétique 98%
Acide 2,2'-oxydiacétique
Formule: C₄H₆O₅
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004309
Numéro CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité