1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène
004195-5G 004195-25G
FLUO004195-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004195-5G FLUO004195-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042183
Numéro CAS: 175278-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité