2,4-Dibromo-3,5-difluoroaniline
024169-25G 024169-5G
FLUO024169-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024169-25G FLUO024169-5G
2,4-Dibromo-3,5-difluoroaniline
2,4-Dibromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₃Br₂F₂N
Numéro MDL: MFCD06797746
Numéro CAS: 883549-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité