Acide 3-nitroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque
H26001.03EA 28.5 EUR InStock
H26001.03 H26001.09
Acide 3-nitroanthranilique 97%
Acide 3-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024261
Numéro CAS: 606-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité