Acide 3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzoïque
010448-25G 010448-5G
FLUO010448-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010448-25G FLUO010448-5G
Acide 3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzoïque
Acide 3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇HCl₂F₃O₂
Numéro MDL: MFCD00036040
Numéro CAS: 13656-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité