1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
H52654.03 H52654.06
H52654.03EA 53.9 EUR InStock
H52654.03 H52654.06
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid 95%
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 290331-71-4 Molecular Formula: C14H18BNO5 Formula Weight: 291.11 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD04039006
Formule: C₁₄H₁₈BNO₅
MW: 291,11 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Numéro MDL: MFCD04039006
Numéro CAS: 290331-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité