1,3,5-Triméthoxybenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 73.6 EUR InStock
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Triméthoxybenzène 99%
1,3,5-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 255 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008385
Numéro CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité