Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: FD&C Red #3Rouge acide 51Erythrosine 239Erythrosine 3B2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodiumErythrosine sodiumErythrosine BC.I. 45430
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8886-25GEA 87.7 EUR InStock
E8886-25G
Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité