Erythrosin B sel de disodium
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: FD&C Red #3Rouge acide 51Erythrosine 239Erythrosine 3B2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodiumErythrosine sodiumErythrosine BC.I. 45430
720-1142EA 200 EUR InStock
720-1142
Erythrosin B sel de disodium
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Indicateur de pH et réactif de laboratoire en histo-cytologie.
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité