L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Erythrosin B sel de disodium 80, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Erythrosine sodium, C.I. 45430, Erythrosin B, Sodium 2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Erythrosine 3B, FD&C Red #3, Erythrosin 239, Acid Red 51
MQ100
45690-10G-F 45690-50G-F
45690-10G-FEA 37.5 EUR InStock
45690-10G-F 45690-50G-F
Erythrosin B sel de disodium 80, Sigma-Aldrich®
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Erythrosin extra bluish is a brown color powder, that is soluble in ethanol and water. Its pH ranges from 2,5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics, hair dyes and more. It has several biological applications like detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes, obesity and more.
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86 g/mol
Point d'éclair: 182 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bbea8401199c1c5dc1e118d9d7943401d275899&vid=4f0b4640e73b496dbf7c149b837bc3890ae357ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Red to very dark red and red-brown and very dark red-brown
Appearance (form) Powder or crystals
Assay (gravimetr.) ≥80%
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) Red to very dark red
Solubility (turbidity) Report result
Solubility (method) 0.1 g in 10 ml water
Loss on drying ≤10%
Wavelength (1) (UV) 520 - 530 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥800
Solvent (UV) H₂O+1 ml 1% sodium carbonate
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité