Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24057.18 B24057.30
B24057.18EA 55.5 EUR InStock
B24057.18 B24057.30
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque ≥98%
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 1205-30-7 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 255-260° MDL No.: MFCD00012375
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Point de fusion: 255…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012375
Numéro CAS: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité