Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0477.04EA 737 EUR InStock
PROOMM0477.04
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012375
Numéro CAS: 1205-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité