Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
114341000 114345000
ACRO114341000EA 38.4 EUR InStock
ACRO114341000 ACRO114345000
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle 99+%
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009148
Numéro CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité