Acide mycophénolique
Fournisseur: Molekula
MOLEM10127541EA 0 EUR InStock
MOLEM10127541
Acide mycophénolique
Acide mycophénolique
Formule: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité