2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11351.06EA 30.4 EUR InStock
A11351.06 A11351.22 A11351.14
2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime ≥97%
2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013938
Numéro CAS: 25185-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité