2,4-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
Fournisseur: Thermo Scientific
SPB04865DA SPB04865EA
MAYBSPB04865DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB04865DA MAYBSPB04865EA
2,4-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
2,4-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Numéro CAS: 56843-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité